Learn More
SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1791, enQuireBio™
Artikelnummer. 15900888
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15900888 100 μg 100 Mikrogramm
15990878 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15900888
Marke: EnquireBio 6657MSM1P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen SOX2
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Nuclear
Klassifikation Monoclonal
Klon SOX2/1791
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_003097
Gensymbole SOX2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305)
Molekulargewicht des Antigens 34kDa
Positivkontrolle MCF-7 cells or Cervical carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6657
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ