missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1791, enQuireBio™

Artikelnummer. p-7156211
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15990878 20 μg 20 Mikrogramm
15900888 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15990878

Marke: EnquireBio 6657MSM1P0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen SOX2
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Nuclear
Klassifikation Monoclonal
Klon SOX2/1791
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_003097
Gensymbole SOX2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305)
Molekulargewicht des Antigens 34kDa
Positivkontrolle MCF-7 cells or Cervical carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6657
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.