missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SOX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15156363
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 Mikrogramm
20 Mikroliter
Código de producto. Menge unitSize
15156363 100 μg 100 Mikrogramm
13299238 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15156363

Marca: Invitrogen™ PA1094

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOX2 Polyclonal Antibody for CUT&RUN, Flow, ICC/IF, IHC (F), IHC (P), IP, Western Blot

SOX2 is an intronless gene encoding a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The product of the SOX2 gene is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. The SOX2 gene lies within an intron of another gene called SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Further, SOX2 protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. Mutations in the SOX2 gene have been associated with bilateral anophthalmia, a severe form of structural eye malformation, optic nerve hypoplasia and syndromic microphthalmia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen SOX2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, CUT&RUN, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide
Gen SOX2
Gen-Zugriffsnummer P48431, P48432
Gen-Alias ANOP3; cb236; Delta EF2a; lcc; MCOPS3; MCOPS3 (Microphthalmia Syndromic type 3); RGD1565646; sex determining region Y-box 2; SOX 2; SOX2; Sox-2; soxp; SRY (sex determining region Y) box 2; SRY (sex determining region Y)-box 2; SRY box 2; SRY related HMG box 2; SRY-box 2; SRY-box 2; SOX2; SRY-box containing gene 2; SRY-box transcription factor 2; SRY-related HMG-box gene 2; transcription factor SOX2; transcription factor SOX-2; wu:fb83g04; wu:fc14d07; ysb; zgc:65860; zgc:77389
Gensymbole SOX2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full-length human recombinant protein expressed in bacteria.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20674, 6657
Zielspezies Human, Mouse, Fish
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.