missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SOX2 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16392085
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16392085 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16392085

Marke: Invitrogen™ PA585143

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (92%), Zebrafish (87%), Japanese Medaka (87%), Xenopus laevis (85%), Cat (96%), Pig (97%), Chicken (93%), Sheep (97%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (97%). Positive Control: NT2D1, A431, Human ESC, GL261. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SOX2 is an intronless gene encoding a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The product of the SOX2 gene is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. The SOX2 gene lies within an intron of another gene called SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Further, SOX2 protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. Mutations in the SOX2 gene have been associated with bilateral anophthalmia, a severe form of structural eye malformation, optic nerve hypoplasia and syndromic microphthalmia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen SOX2
Gen-Zugriffsnummer P48431, P48432
Gen-Alias ANOP3; cb236; Delta EF2a; lcc; MCOPS3; MCOPS3 (Microphthalmia Syndromic type 3); RGD1565646; sex determining region Y-box 2; SOX 2; SOX2; Sox-2; soxp; SRY (sex determining region Y) box 2; SRY (sex determining region Y)-box 2; SRY box 2; SRY related HMG box 2; SRY-box 2; SRY-box 2; SOX2; SRY-box containing gene 2; SRY-box transcription factor 2; SRY-related HMG-box gene 2; transcription factor SOX2; transcription factor SOX-2; wu:fb83g04; wu:fc14d07; ysb; zgc:65860; zgc:77389
Gensymbole SOX2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SOX2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20674, 6657
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.