Learn More
SOX21 Antibody (OTI7D5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen SOX21
Klon OTI7D5
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306462
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44903-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306656
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44903-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SOX21 Monoclonal antibody specifically detects SOX21 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
SOX21
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
11166
IgG1
>95%
Antibody
OTI7D5
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
SOX25SOX-A, SOXA, SRY (sex determining region Y)-box 21, SRY-box 21, transcription factor SOX-21
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-140 of human SOX21(NP_009015) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.