missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX3 Antibody (CL4725) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59060AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SOX3 Monoclonal antibody specifically detects SOX3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| SOX3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| GHDX, MRGH, panhypopituitarism, PHP, PHPX, SOXB, SRY (sex determining region Y)-box 3, transcription factor SOX-3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P41225, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CL4725 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 6658 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur