missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOX6 Antibody (CL5690) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61423APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SOX6 Monoclonal antibody specifically detects SOX6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SOX6 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| HSSOX6, SOXD, SRY (sex determining region Y)-box 6, SRY-box containing gene 6, transcription factor SOX-6 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P35712, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5690 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 55553 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur