Learn More
Soy PC, TRC
Artikelnummer. 30417482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417482 1 g
30409691 10 g
30414334 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6778051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97281-47-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-alpha-Phosphatidylcholine
Summenformel C42 H82 N O7 P
Menge 1 g
Synonym Phosphatidylcholine from soy
InChI-Formel InChI=1S/C43H82NO7P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)51-41(40-50-52(6,47)49-38-37-44(3,4)5)39-48-42(45)35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-2/h15,17,21-22,41H,6-14,16,18-20,23-40H2,1-5H3/b17-15-,22-21-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=C)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC-Name 2-[[3-Hexadecanoyloxy-2-[(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-Dienoyl]Oxypropoxy]-Methylenoxido-$l^{5}-Phosphanyl]Oxyethyl-Trimethyl-Ammonium
Molekulargewicht (g/mol) 756.09
Formelmasse 755.5829