Learn More
Tocris Bioscience™ SP 600125
Artikelnummer. 30000032
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30000032 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30000032 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. TB1496RMU/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SP 600125 synthesized to Ancillary Material Grade
TB1496-RMU is an Ancillary Materials Grade version of SP 600125 (Cat. No. 1496). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthra[1,9-cd]pyrazol-6(2H)-one
CAS 129-56-6
Menge 10 mg
Ziel JNK/c-jun Inhibitors
Summenformel C14H8N2O
Reinheit 0.98