Learn More
SP-B/Surfactant Protein B Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18699726 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18699726 25 μL 25 Mikroliter
18679208 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18699726
Marke: Novus Biologicals NBP24935925ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SP-B/Surfactant Protein B Polyclonal antibody specifically detects SP-B/Surfactant Protein B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SP-B/Surfactant Protein B
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias 18 kDa pulmonary-surfactant protein, 6 kDa protein, PSP-B, pulmonary surfactant-associated protein B, Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Phe), SFTB3, SFTP3, SMDP1, SP-B surfactant, pulmonary-associated protein B, surfactant protein B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PLVIDYFQNQIDSNGICMHLGLCKSRQPEPEQEPGMSDPLPKPLRDPLPDPLLDKLVLPVLPGALQARPGPHTQDLS
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6439
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG