Learn More
Heidolph™ SP Schnellpumpenköpfe für Einzelkanäle
Artikelnummer. 10130791 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm (Wanddicke)
2,5 mm (Wanddicke)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10130791 1,6 mm (Wanddicke) 1 Stück
10439882 2,5 mm (Wanddicke) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10130791 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5271110000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller und bequemer Schlauchwechsel
  • Geringe Pulsation durch 5-Rollen-System
  • Pumpenkopf mit Kugellager
  • Rollen aus Edelstahl
  • Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 0,38 und 3.436 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,38 bis 3.436 ml/min
Zur Verwendung mit Einkanalpumpen
Schlauchgröße 1,6 mm (Wanddicke)
Typ Pumpenkopf