Learn More
Heidolph™ SP Quick Single-channel Pump Heads
Artikelnummer. 10439882 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm (Wanddicke)
2,5 mm (Wanddicke)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10439882 2,5 mm (Wanddicke) 1 Stück
10130791 1,6 mm (Wanddicke) 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10439882
Marke: Heidolph™ 5271130000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfacher und schneller Schlauchwechsel
  • Geringe Pulsation durch 5-Rollen-System
  • Pumpenkopf mit Kugellager
  • Rollen aus Edelstahl
  • Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 0,38 und 3.436 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,38 bis 3436 ml/min
Zur Verwendung mit Einkanalpumpen; Schläuche (Wandstärke 2,5 mm)
Schlauchgröße 2,5 mm (Wanddicke)
Typ Pumpenkopf