Learn More
Heidolph™ SP Quick Single-channel Pump Heads
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm (Wanddicke)
2,5 mm (Wanddicke)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geringe Pulsation durch 5-Rollen-System
- Pumpenkopf mit Kugellager
- Rollen aus Edelstahl
- Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 0,38 und 3.436 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 0,38 bis 3436 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Einkanalpumpen; Schläuche (Wandstärke 1,6 mm) |
| Schlauchgröße | 1,6 mm (Wanddicke) |
| Typ | Pumpenkopf |