Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 18mm O.D. Medium Walled Precision NMR Tube
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteDescription
Includes
Röhrchen und Einwegkappe
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 51 µm |
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 18,000 ± 0,013 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 17,00 ± 0,013 mm |
| Feldstärke | 350 MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 0,50 mm |
| Modell | 18-PP-7-5 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?