Learn More
Bel-Art™ O-Ring EPDM
Artikelnummer. 10476834 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzklinge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10476834 Ersatzklinge 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10476834
Marke: Bel-Art™ H210110000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem Bel-Art™ Taschen-Schlauchschneider. Der SP Scienceware™ Schlauchschneider aus Kunststoff ist ein Ersatzmesser aus gehärtetem Stahl.
  • Der tragbare Schneider im Taschenformat schneidet flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1.6 bis 19 mm
  • Auswechselbare, gehärtete Stahlklinge für saubere, gerade Schnitte
  • Ersatzklingen aus Stahl: 76 mm lang, 24 pro Karton
Spezifikation
Material Stahl
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 76.2 mm
Zur Verwendung mit Röhrchenschneider
Produkttyp Ersatzklinge
Nicht für Latexschläuche empfohlen.