Learn More
Bel-Art™ O-Ring EPDM
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzklinge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der tragbare Schneider im Taschenformat schneidet flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1.6 bis 19 mm
- Auswechselbare, gehärtete Stahlklinge für saubere, gerade Schnitte
- Ersatzklingen aus Stahl: 76 mm lang, 24 pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 76.2 mm |
| Zur Verwendung mit | Röhrchenschneider |
| Produkttyp | Ersatzklinge |
Nicht für Latexschläuche empfohlen.