Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tiefe 96-Well Platten
Artikelnummer. p-3273800 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Deepwell-Platte
Steril; 96 Deepwell-Platten
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10218900 Steril; 96 Deepwell-Platten 24 Stück
10885980 Deepwell-Platte 24 Stück
2 options
Artikelnummer. 10218900
Marke: Bel-Art™ F378600001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweiterte Funktionalität für Mehrkanalpipettierung
Bieten das Arbeitsvolumen von Kulturröhrchen und den Komfort einer 96 Well-Platte.
  • Kann für verschiedene Prozesse und Vorgänge wie Sequenzierung, Ausfällung und Verdünnung verwendet werden
  • Kompatibel mit Tiefgefrierarbeiten oder Probenlagerung
  • Ideal für manuelle mehrkanalige 8- und 12-Pipettierverfahren
  • Kompatibel mit Roboterprobennahme-Prozessoren und automatisierten Liquid-Handling-Systemen; umfasst Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ und Beckman™;
  • Für die seitliche Beladung von Beckman Biomek Systemen sind für diesen Zweck geeignete Manschetten erforderlich
  • Die Platten bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen
  • Jede 2 ml-Vertiefung verfügt über einen runden Boden für eine einfache Probennahme; alphanumerisch identifiziert
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Abmessungen: 5 x 3.37 x 1.62 H Zoll
  • Eine optionale, speziell konstruierte, passgenaue Polypropylen-Abdeckung (PP) trennt alle Wells mit einem Dichtungsring voneinander, um die Verdunstung zu reduzieren und ein sicheres und stabiles Stapeln von Platten zu ermöglichen
  • Die Abdeckungen sind so geformt, dass sie nur in eine Richtung passen
Bestellinformation
Einzeln verpackt und steril oder nicht steril erhältlich
Spezifikation
Barcode No Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Natural
Produkttyp Steril; 96 Deepwell-Platten
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Round Bottom (U-well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für verschiedene Prozesse und Vorgänge wie Sequenzierung, Ausfällung und Verdünnung verwendet