Beschreibung
- Can be installed without disconnecting tubing or interrupting operation
- Accepts flexible tubing up to 14mm (1/2 in.) O.D.
- Molded of autoclavable acetal plastic
- Resistant to acids, alkalis and organic solvents
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 3 |
| Typ | Screw Style Tubing Clamp |
| Material | Acetal-Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Schlauch-Außendurchm. 0,5 in. (1,27 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.31 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Öffnung | 0 bis 0.5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 5.867 cm |
| Länge (metrisch) Öffnung | 0 bis 1.27 cm |
| Farbe | Weiß |
| Mehr anzeigen |