Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Thermometer mit Edelstahlsonde:-50 °C/+200 °C (-58 °F/+392 °F)
Artikelnummer. 17570926 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
125 mm
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde Länge (metrisch) Kabel unitSize
17570926 125 mm 1,5 m 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17570926
Marke: H-B Instrument™ B609000400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) beigelegt.
Benötigt
AAA-Batterie
Überwachen Sie die Temperatur von Pharmazeutika, Impfstoffen, Chemikalien, Blut und Blutprodukten, Lebensmittelprodukten und mehr mit diesen hochgenauen digitalen Thermometern mit chemikalienbeständigen Sonden
  • Sondenlänge 4,9 Zoll mit beschichteter Oberfläche
  • Zu den verfügbaren Funktionen gehören 10-Ereignis-Aufzeichnungen, Min.-/Max.-Temperaturmesswerte und Alarme
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B'-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist; individuell serialisiert
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0 °, 100 °C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -verifizierung; wird bei Bedarf an chemikalienbeständiger Prüfsonde verwendet
Höhe (metrisch) 97 mm
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (metrisch) Kabel 1,5 m
Länge (metrisch) Sonde 125 mm
Sondentyp Edelstahl
Auflösung 0,1 °C/°F
Breite (angloamerikanisch) 2.5 in.
Produkttyp Max./Min., Temperaturhaltefunktion; 125 mm (4,9 Zoll) Edelstahl/1,5 m Beschichtet; AAA-Batterie erforderlich
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +200 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±0,5 °C von –20/+70 °C; ±1 °C von 70 °/120 °C; andernfalls ±2 °C
Breite (metrisch) 65 mm