Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Abklatschplatte/Petrischalengestell
Artikelnummer. 10566384
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 cm-Petrischalen mit Deckel
Kontaktplatten mit Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10566384 10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm) Kontaktplatten mit Deckel 1 Stück
13383599 13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm) 10 cm-Petrischalen mit Deckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566384 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F189900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.74 €
    91.14 € / 1 Stück
    Sparen 8.60 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Transportieren, Inkubieren und Lagern von 100 mm-Petrischalen; trägt zur Optimierung der Probenverarbeitung auf der Arbeitsfläche bei
Sicherer Transport, Inkubation und Lagerung von bis zu 60 Abklatschplatten mit Deckeln (bis zu 72 mm Durchmesser) oder 42 Petrischalen mit Deckeln (bis zu 100 mm Durchmesser) zur Optimierung der Verarbeitung von Tischproben.
  • Kompatibel mit RODAC™- und BD™-Platten
  • Das Gestell ist aus 6 Säulen aufgebaut, mit Zugangsschlitzen für das einfache Entnehmen von Platten aus dem Gestell
  • Eine zentrale Trennung mit eingebautem Griff bietet viel Raum für Markierungen
  • Bis zu vier Gestelle können zur sicheren Stapelung übereinander gesteckt werden
  • Die Gestelle sind aus Polypropylen, bei 121°C (250°F) autoklavierbar und einfach zu montieren
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Petri Dishes
Material Polypropylen
Positionen 60
Form Rectangular
Stapelbar Ja
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Kontaktplatten mit Deckel
Abmessungen (L x B x H) 10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
Länge (metrisch) 26,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 10,47 in.
Breite (angloamerikanisch) 6,49 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Enthält Mittelteiler mit Griff
Produkttyp Petri Dish Rack
Innendurchmesser (metrisch) 72 mm
Höhe (metrisch) 17,8 cm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 16,5 cm