Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle für Zentrifugenröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
24
60
Packungsgröße:
2 Packungen
Beschreibung
- Auf dem Arbeitstisch verwendbar, schwimmen im Wasserbad
- Die Röhrchen sitzen fest im Gestell, damit keine Schläuche oder Schwimmer nach oben ploppen; durch Drücken der Beine des Gestells gegen den Tisch werden die Röhrchen angehoben, wodurch eine leichte Entnahme möglich ist
- Aus langlebigem, korrosionsbeständigem weißem Polypropylenkunststoff
- Endgriffe ermöglichen einfachen Transport und einfaches Stapeln
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
* Eppendorf ist ein eingetragenes Warenzeichen der Eppendorf AG.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen |
| Beschreibung | Schwimmständer für Zentrifugenröhrchen |
| Array | 8 x 3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm), Röhrchen (5 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 24 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | None |
| Mehr anzeigen |