Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Strapazierfähige Reagenzglasgestelle
Artikelnummer. 10149920 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
15
18
32
50
72
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Röhrchen (20 bis 25 mm)
Röhrchen (25 bis 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
4 x 8
5 x 10
6 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Positionen Aufnahmevermögen Array unitSize
10149920 72 Röhrchen (10 bis 13 mm) 6 x 12 1 Stück
15203109 32 Röhrchen (16 bis 20 mm) 4 x 8 1 Stück
10728151 50 Röhrchen (13 bis 16 mm) 5 x 10 1 Stück
10222101 18 Röhrchen (20 bis 25 mm) 3 x 6 1 Stück
10363651 15 Röhrchen (25 bis 30 mm) 3 x 5 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10149920
Marke: Bel Art™ F188550000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Reagenzglasgestelle mit 3 Ebenen für hohe Beanspruchung verfügen über Handgriffe in den Endplatten für einfachen Transport
  • Stapelbar, kompakt und dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F) für Haltbarkeit im Labor
  • Endplatten verfügen über Handgriffe zum einfachen Transport
  • Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern und die oberste Ebene über beschriftete und nummerierte Reihen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • 21.3 x 11 cm (8.3 x 4.3 in)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Translucent
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 72
Form Rectangular
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Stabiles Reagenzglas
Abmessungen (L x B x H) 8.37 x 4.31 x 4.37 Zoll (21.3 x 11 x 11.1 cm)
Länge (metrisch) 21,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,37 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,31 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,37 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 11,1 cm
Array 6 x 12
Breite (metrisch) 11 cm