Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Strapazierfähige Reagenzglasgestelle
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
15
18
32
50
72
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Röhrchen (20 bis 25 mm)
Röhrchen (25 bis 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
4 x 8
5 x 10
6 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stapelbar, kompakt und dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F) für Haltbarkeit im Labor
- Endplatten verfügen über Handgriffe zum einfachen Transport
- Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern und die oberste Ebene über beschriftete und nummerierte Reihen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- 21.3 x 11 cm (8.3 x 4.3 in)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 5 x 10 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Translucent |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 50 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | No |
| Mehr anzeigen |