missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ SP Scienceware™ Strapazierfähige Reagenzglasgestelle

Artikelnummer. 15203109 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
15
18
32
50
72
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Röhrchen (20 bis 25 mm)
Röhrchen (25 bis 30 mm)
Array:
3 x 5
3 x 6
4 x 8
5 x 10
6 x 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Positionen Aufnahmevermögen Array unitSize
15203109 32 Röhrchen (16 bis 20 mm) 4 x 8 1 Stück
10728151 50 Röhrchen (13 bis 16 mm) 5 x 10 1 Stück
10222101 18 Röhrchen (20 bis 25 mm) 3 x 6 1 Stück
10149920 72 Röhrchen (10 bis 13 mm) 6 x 12 1 Stück
10363651 15 Röhrchen (25 bis 30 mm) 3 x 5 1 Stück
5 options

Artikelnummer. 15203109

Marke: Bel Art™ F188570000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Reagenzglasgestelle mit 3 Ebenen für hohe Beanspruchung verfügen über Handgriffe in den Endplatten für einfachen Transport

  • Stapelbar, kompakt und mit Dampf autoklavierbar bei 121°C (250°F) für Haltbarkeit im Labor
  • Endplatten verfügen über Handgriffe für einfachen Transport
  • Die Basisebene verfügt über abgerundete Wells mit Ablauflöchern, die oberste Ebene hat beschriftete und nummerierte Reihen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • 21.3 x 11 cm (8.3 x 4.3 in)

Spezifikation

Beschreibung Reagenzglasgestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchscheinend
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 bis 20 mm)
Material Polypropylen
Positionen 32
Form Rectangular
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 16-20-mm-Reagenzgläser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 21.3 x 11 x 12.7 cm
Länge (metrisch) 21,3 cm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Array 4 x 8
Breite (metrisch) 11 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.