Learn More
Bel Art™ Rack, Rack and a half, test tube 15-16mm, 180 plac
Artikelnummer. 15560042 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
100
180
Array:
5 x 20
9 x 20
Abmessungen (L x B x H):
15.18 x 7.19 x 2.5 Zoll (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
38.6 x 10.8 x 6.4 cm (15.19 x 4.25 x 2.5 Zoll
38.6 x 18.3 x 6.4 cm (15.1875 x 7.1875 x 2.5 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15560042
Marke: Bel Art™ F187860770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extra lange Drahtgestelle für Reagenzgläser für die Arbeit mit Reagenzgläsern mit hohem Volumen
  • Hochwertige, mit Epoxidharz beschichtete Drahtgestelle
  • Epoxidharz-beschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 9 x 20
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Stahldraht
Positionen 180
Form Rechteckig
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen 13–16 mm
Temperaturbereich (metrisch) -223 °C bis +121 °C
Abmessungen (L x B x H) 15.18 x 7.19 x 2.5 Zoll (38.6 x 18.3 x 6.4 cm)
Länge (metrisch) 38,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 15.18 Zoll
Breite (metrisch) 18,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.19 Zoll
Höhe (metrisch) 6,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm