Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchenkappen aus PTFE
Artikelnummer. 15398698 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12.0 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wilmad NMR-Röhrchen mit 12 mm
Wilmad NMR-Röhrchen, 10 mm
Wilmad NMR-Röhrchen, 3 mm
Wilmad NMR-Röhrchen, 4 mm
Wilmad NMR-Röhrchen, 5 mm
Wilmad NMR-Röhrchen, 8 mm
Packungsgröße:
25 Packungen
Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision Röhrchen geeignet.
Artikelnummer. 15398698
Marke: Wilmad-LabGlass™ 660030025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision Röhrchen geeignet.
Die nach genauen Spezifikationen für eine größere Spinnstabilität gefrästen Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchenkappen aus PTFE haben einen kleineren Gyroradius, eine homogenere Massenverteilung und eine bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen.
Empfohlen für Experimente mit hohem bis extrem hohem Feld und für Experimente, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird.
  • Für eine höhere Stabilität beim Drehen nach genauen Spezifikationen gefertigt
  • Kleinerer Gyroradius, homogenere Massenverteilung und bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen
  • Geeignet für Röhrchengrößen von 3.0 mm bis 12.0 mm
  • Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision NMR-Röhrchen geeignet
Spezifikation
Verschlussgröße 3,0 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material PTFE
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versuche mit hohem bis extrem hohem Feld und für Versuche, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird.
Menge 25/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Wilmad NMR-Röhrchen, 3 mm