Beschreibung
Empfohlen für Experimente mit hohem bis extrem hohem Feld und für Experimente, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird.
- Für eine höhere Stabilität beim Drehen nach genauen Spezifikationen gefertigt
- Kleinerer Gyroradius, homogenere Massenverteilung und bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen
- Geeignet für Röhrchengrößen von 3.0 mm bis 12.0 mm
- Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision NMR-Röhrchen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 8,0 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versuche mit hohem bis extrem hohem Feld und für Versuche, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird. |
| Menge | 25/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wilmad NMR-Röhrchen, 8 mm |