Learn More
Bel-Art™ Ersatzspitzen für Colony Counter
Artikelnummer. 10414742
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10414742 Schwarz 1 Stück
12366417 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414742 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H378620100
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzstiftspitzen eignen sich für Scienceware Koloniezähler Kat.-Nr. 07910018.
  • Die langlebigen, schwarzen Markerspitzen funktionieren auf Kunststoff oder Glas und sind öl- und wasserbeständig
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Stiftspitze
Displaytyp LCD
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 1,8 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Probenzählung, ideal für Kunststoff- und Glasoberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) Scienceware™ Elektronischer Kolonienzähler, F378620002