Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatzspitzen für elektronische Kolonienzählstifte
Artikelnummer. 12366417 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12366417
Marke: Bel-Art™ H378620150
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ersatzstiftspitzen eignen sich für Scienceware Koloniezähler Kat.-Nr. 07910018.
  • Die lange haltbaren roten und schwarzen Markerspitzen schreiben auf Kunststoff oder Glas und sind öl- und wasserbeständig
Specifications
Produkttyp Ersatz-Stiftspitze
Displaytyp None
Farbe Rot
Höhe (angloamerikanisch) 0.75 in.
Höhe (metrisch) 1.9cm
Länge (angloamerikanisch) 1,8 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Probenzählung, ideal für Kunststoff- und Glasoberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) Scienceware™ electronic colony counter