Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Replica-Plating-Werkzeug und Ersatz Velveteen Quadrate
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Replica-Plating-Werkzeug mit 12 sterilen weißen Velveteen-Quadraten
Velveteen-Quadrate
Packungsgröße:
1 Stück
36 Stück
Beschreibung
Benötigt
Velveteen squares
Kann zwischen den Anwendungen mit einer kurzen Spülung in 70 % Ethanol oder Chlorbleiche desinfiziert werden
- Der Aluminiumring hat einen Durchmesser von 10.2 cm (4 Zoll); der PVC-Zylinder ist 6.9 cm hoch (2.75 Zoll)
- Für die Verwendung mit Petrischalen mit einem Durchmesser von 90 bis 100
- Enthält 12 weiße Samtquadrate
- Ersatzsamtquadrate erhältlich in Weiß (097182) oder Schwarz (03421106)
- Nicht autoklavierbar
Zur Herstellung von Replikaten wird die Petrischale, die mikrobielle Kolonien enthält, gewendet und auf die Stoffoberfläche abgesenkt, dann angehoben. Eine frische sterile Nährplatte wird dann auf die Samtoberfläche abgesenkt und angehoben, so dass ein Replikat der ursprünglichen Kolonien in der neuen Schale verbleibt.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (English) Inside | 4 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 10,1 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 10.2 cm |
| Material | PVC |
| Sterilität | Sterile |
| Größe | Standard |
| Produkttyp | Replica-Plating-Werkzeug mit 12 sterilen weißen Velveteen-Quadraten |
| Enthält | 1 Packung mit 12 sterilen weißen Velveteen-Quadraten (6 in. x 6 in.) |
| Menge | Je 1 |