Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ wiederverwendbare Polypropylen-Schaufeln
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
75 mL
125 mL
Länge (metrisch) Griff:
4,8 cm
12,7 cm
Abmessungen (L x B):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Die wiederverwendbaren SP Scienceware™ Schaufeln aus Polypropylen sind ein wertvolles und vielseitig einsetzbares Hilfsmittel im Labor.
- Starre Schaufel
- Der flache Boden hält die befüllten oder leeren Schaufeln aufrecht
- Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
- Hergestellt aus Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Kapazität/Volumen sind geschätzt und nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
- Die angegebenen Volumen stehen für die typische Anhäufung von Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.536 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 75 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Schaufel |
| Ausführung | Smooth |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bleiben aufrecht bei Befüllung oder Leerung, geeignet als Wägeschiffchen oder zur Ablage auf planen Oberflächen für eine einfache Probenahme und Dispensierung |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.56 Zoll |
| Mehr anzeigen |