Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ wiederverwendbare Polypropylen-Schaufeln
Artikelnummer. 11791485 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
75 mL
125 mL
Länge (metrisch) Griff:
4,8 cm
12,7 cm
Abmessungen (L x B):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Förpackningsstorlek
12 Stück
Produktkod. 11791485
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F367480000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Die wiederverwendbaren SP Scienceware™ Schaufeln aus Polypropylen sind ein wertvolles und vielseitig einsetzbares Hilfsmittel im Labor.
  • Starre Schaufel
  • Der flache Boden hält die befüllten oder leeren Schaufeln aufrecht
  • Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden 
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Kapazität/Volumen sind geschätzt und nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
  • Die angegebenen Volumen stehen für die typische Anhäufung von Proben
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz.
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Schaufel
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bleiben aufrecht bei Befüllung oder Leerung, geeignet als Wägeschiffchen oder zur Ablage auf planen Oberflächen für eine einfache Probenahme und Dispensierung
Länge (angloamerikanisch) 8.06 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 1.62 Zoll
Breite (metrisch) 4,1 cm
Abmessungen (L x B) 20,5 x 4,1 x 2,9 cm
Länge (angloamerikanisch) Griff 5 Zoll
Länge (metrisch) Griff 12,7 cm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 20,5 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.