Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare/Einweg-Trockenmittelkartuschen
Artikelnummer. 10576384 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,5 cm
10 cm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10576384 6,5 cm 6 Stück
11867913 10 cm 6 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10576384
Marke: Bel Art™ F420480065
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für alle Anwendungsbereiche, die eine Exsikkation erfordern, wie beispielsweise Gehäuse von Analysewaagen oder Präzisionsmessgeräte im Labor. SP Scienceware™ Wiederverwendbare/Einweg-Trockenmittelkartuschen eignen sich für die Space Saver Exsikkatoren sowie für andere Exsikkatoren aus Kunststoff in gleicher Größe.
  • Inertes, nicht korrosives und nicht toxisches Kieselgel
  • Die transparente Schale aus Polystyrol ermöglicht jederzeit eine Sichtprüfung darauf, ob das blaue Kieselgel durch die Feuchtigkeitsabsorption eine hellrosa Färbung angenommen hat
  • Die Schale ist mit einer hochporösen, äußerst feuchtigkeitsabsorbierenden Membran bedeckt
  • Das Trocknungsmittel kann einfach regeneriert werden, indem die Kartuschen im Ofen über Nacht auf 50°C (122°F) aufgeheizt werden
  • Für ein schnelleres Trocknen die Membran aufschneiden, die vollgesogenen Gel-Kristalle in eine Schale aus Glas oder Keramik überführen und im Ofen für eine Stunde bei 150°C (300°F) erhitzen
  • Einzeln in Folie verpackt
  • Passend für den Space Saver Exsikkator sowie andere Kunststoff-Exsikkatoren der gleichen Größe
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver Exsikkatoren (Herst.- Nr. 420320000) sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 6,5 cm
Produkttyp Exsikkatorkartusche
Material Aluminium
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwenden Sie Behälter für analytische Waagen und Präzisionsinstrumente für den Laboreinsatz
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,55 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disposable Desiccant Cartridge
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride