Learn More
Bel Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschrank, horizontales Modell 1.0
Artikelnummer. 10086471
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10086471 Klar 1 Stück
10760583 Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10086471 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F420710000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.93 €
    320.65 € / 1 Stück
    Sparen 24.28 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 24-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester. Standardmäßige Exsikkatorschränke blockieren 99 % des UV-Lichts und sind resistent gegen Fleckenbildung, Rissbildung und chemische Angriffe.
  • Das bernsteinfarbene Modell reduziert die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50 % und ist daher die perfekte Wahl für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysenstandards und Prüfsubstanzen.
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Dichtungssystem, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Siegel.
  • Perforierte Regalböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; unter dem untersten Regalboden ist Platz für Trockenmittel.
  • Ein gut ablesbares digitales Hygrometer befindet sich an der Vorderseite der Tür; die seitlich schwingende Tür öffnet sich nach links.
  • Stapeln Sie bis zu 3 Einheiten hoch, um Platz zu sparen
  • Kann mit Trockenmittelpatronen F420450250, F420450200, F420480100 verwendet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Schrankausführung Vertikal
Material Copolyester
Produkttyp Exsikkator
Ausführung der Tür Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250
Enthält Tragegriffe, ein Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer an der Tür befestigt
Modell 1,0
Anzahl Einschübe 1
Widerstand Chemikalien, Flecken und feine Risse
Einschubtyp Fest, perforiert
Volumen (angloamerikanisch) 0,75 cu. ft.
Abmessungen (L x B) 16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,3 in.
Länge (metrisch) 41,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,9 in.
Breite (metrisch) 34,1 cm
Breite (metrisch) Tür 22,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Öffnung 4,5 in.
Höhe (metrisch) 21,3 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,4 cm