Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Horizontales Modell 1.0
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Bernsteinfarbene Modelle reduzieren durchscheinendes sichtbares Licht um mehr als 50 % und eigenen sich daher ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysestandards und Prüfsubstanzen
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen
- Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter unterstem Einlegeboden
- Das leicht sichtbare digitale Hygrometer befindet sich in der Türfront; die seitliche Schwingtür öffnet sich nach links
- Bis zu 3 Einheiten hoch stapelbar, um Platz zu sparen
- Kann mit Trockenmittelkartuschen, F420450250, F420450200, F420480100 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen |
| Schrankausführung | Vertikal |
| Material | Copolyester |
| Produkttyp | Desiccator |
| Ausführung der Tür | Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250 |
| Enthält | Tragegriffe, ein Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer an der Tür befestigt |
| Modell | 1,0 |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Show More |