Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Horizontal Models
Artikelnummer. 10178751 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau mit durchsichtiger Tür
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Klar
Einschubtyp:
Belüftet, verstellbar
Verstellbar, perforiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10178751
Marke: Bel Art™ F420740006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
UV-Licht filternde, trockene Umgebung
Das attraktive Design und die solide Bauweise der Secador Linie von Exsikkatoren gewährleisten eine leichte und zuverlässige Aufbewahrung von feuchten und lichtempfindlichen Produkten
  • Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzungen, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
  • Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50 % und machen sie daher zu einer hervorragenden Wahl zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und in der Erforschung befindlicher Verbindungen
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und haben eine patentierte Versiegelung, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder eine manipulationssichere Versiegelung
  • Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
  • Ein gut sichtbares Hygrometer befindet sich in der Türfront
  • Das horizontale 4.0-Modell hat eine breitere Standfläche, geringere Höhe und eine nach unten öffnende Tür im Backofenstil
  • U.S.- Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
  • Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
  • Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
  • Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
  • Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Order Info
Ersatzeinschübe sind lieferbar: Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001. Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100.
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Schrankausführung Horizontal
Material Copolyester
Produkttyp Desiccator
Ausführung der Tür Scharnier unten, mit Dichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250
Enthält Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
Modell 4,0-
Anzahl Einschübe 2
Widerstand Chemikalien, Flecken und feine Risse
Einschubtyp Belüftet, verstellbar
Volumen (angloamerikanisch) 1,9 cu. ft.
Breite (angloamerikanisch) 20,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,9 in.
Breite (metrisch) 51,8 cm
Breite (metrisch) Tür 41,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Öffnung 16.4 Zoll
Höhe (metrisch) 34,1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,4 cm