Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Horizontal Models
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau mit durchsichtiger Tür
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen
Klar
Einschubtyp:
Belüftet, verstellbar
Verstellbar, perforiert
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das attraktive Design und die solide Bauweise der Secador Linie von Exsikkatoren gewährleisten eine leichte und zuverlässige Aufbewahrung von feuchten und lichtempfindlichen Produkten
- Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzungen, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
- Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50 % und machen sie daher zu einer hervorragenden Wahl zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und in der Erforschung befindlicher Verbindungen
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und haben eine patentierte Versiegelung, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder eine manipulationssichere Versiegelung
- Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
- Ein gut sichtbares Hygrometer befindet sich in der Türfront
- Das horizontale 4.0-Modell hat eine breitere Standfläche, geringere Höhe und eine nach unten öffnende Tür im Backofenstil
- U.S.- Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
- Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 in. H
- Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
- Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
- Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Bestellinformation
Ersatzeinschübe sind lieferbar: Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001. Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau mit durchsichtiger Tür |
| Schrankausführung | Horizontal |
| Material | Copolyester |
| Produkttyp | Desiccator |
| Ausführung der Tür | Scharnier unten, mit Dichtung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache und zuverlässige Lagerung feuchtigkeits- und lichtempfindlicher Produkte, filtert 99 % UV-Licht, verwendbar mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel 20450250 |
| Enthält | Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt |
| Modell | 4,0- |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Mehr anzeigen |