Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Exsikkatoren
Artikelnummer. 11882722 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0.09 .uc .tf
0.20 ft.³
0.31 .uc .tf
Max. Abstand über Platte:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Innendurchmesser (metrisch):
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Max. Abstand über Platte Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11882722 0.31 .uc .tf 19,7 cm 24 cm 1 Stück
11872722 0.20 ft.³ 15,7 cm 19,7 cm 1 Stück
11862722 0.09 .uc .tf 12,1 cm 14,9 cm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11882722
Marke: Bel Art™ F420320000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Trockenlagerung und zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Produkte.
  • Transparenter Deckel aus Polycarbonat mit Knopf maximiert den Innenraum und bietet im Vergleich zu herkömmlichen halbkugelförmigen Kuppeln ein um durchschnittlich 13 % größeres Innenvolumen
  • Der O-Ring aus Neopren gewährleistet eine dichte Abdichtung bis zu 0°C ohne Fett (bei Verwendung von Fett wird der Ring nicht beschädigt)
  • Die 3.2 mm dicke Polypropylenplatte stützt den Inhalt und lässt unten Platz für das Trockenmittel
  • Zur Verwendung mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel
  • Weiß glühende Tiegel können auf optionalen High Heat Minerit HD Exsikkatorplatten gestützt werden; separat erhältlich
  • Bruchsicher
Spezifikation
Farbe Transparent/Weiß
Schrankausführung Top Loading
Material Kuppel aus Polycarbonat, Boden und Platte aus Polypropylen, O-Ring aus Neopren
Produkttyp Desiccator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Verwendung mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel bietet maximale Innenabstände für mehr oder größere Inhalte, ohne mehr Stellfläche auf dem Tisch zu verschwenden, um Dünnschicht-Chromatographieplatten und getrocknete Materialien zu erhalten
Max. Abstand über Platte 19,7 cm
Volumen (angloamerikanisch) 0.31 .uc .tf
Höhe (angloamerikanisch) 12,25 in.
Höhe (metrisch) 31,1 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 9,43 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 10,75 in.
Innendurchmesser (metrisch) 24 cm
Außendurchmesser (metrisch) 27,3 cm