Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterile Probenlöffel für sparsames Arbeiten
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol, FDA-Gütegrad und gammasterilisiert
- Mit flachem Boden für die Verwendung als Wägeschiffchen
- In weiß erhältlich
- In Einzelpackungen zur einmaligen Verwendung erhältlich
- Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver |
| Enthält | Verarbeitungszertifikat für Sterilisation |
| Mehr anzeigen |