Learn More
Bel-Art™ Absperrhähne
Artikelnummer. 11372224
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Absperrhahn
3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung:
2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Stopfenöffnung Packungsgröße
11372224 3-Wege-Sperrhahn 4 mm 1 Stück
10538491 2-Wege-Absperrhahn 4 mm 1 Stück
10271991 3-Wege-Sperrhahn 2 mm 1 Stück
10018220 2-Wege-Absperrhahn 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11372224 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F308950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.10 €
    48.76 € / 1 Stück
    Sparen 11.34 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einem abnehmbaren, auslaufsicheren Stopfen aus chemikalienbeständigem, antihaftbeschichtetem PTFE mit Widerhaken, die 0,25 in. große Schläuche aufnehmen. 0,375 in. Innendurchmesser-Schläuche
  • Sofortige Abschaltsteuerung
  • Die Druckfestigkeit beträgt 240 kPa (35 psi).
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Das Dreiwege-Modell ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Armen
Spezifikation
Typ 3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung 4 mm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Druck 35 psi
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 6.4 bis 7.9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) Schläuche
Enthält Gerillte Schlauchanschlüsse
Plug Material PTFE
Outlet Port Tabuliert
Connectors Stecknippel