Learn More
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flaschenhülle
Artikelnummer. 11779445
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
102 mm
130 mm
203 mm
Breite (metrisch):
102 mm
130 mm
203 mm
Packungsgröße:
100 Bögen
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11779445 130 mm 130 mm 100 Stück
12329558 130 mm 130 mm 100 Stück
12319558 102 mm 102 mm 100 Stück
12339558 203 mm 203 mm 100 Bögen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11779445 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F132000066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.93 €
    51.92 € / 100 Stück
    Sparen 11.01 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine chemisch inerte Barriere zum Abdecken von Gefäßen für Autoklavierung, Inkubation oder Lagerung. Bel Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap lässt sich leicht falten und flach zusammenlegen, ohne zu knicken.
  • Die thermoplastische Schicht ist auf eine 1 ml dicke Folie laminiert.
  • Lässt sich leicht zusammenfalten; knickt nicht ab.
  • Beständig gegen Durchstiche, Risse und Korrosion
  • Polyesterfolie blockiert Nadellöcher und ist beständig gegen organische Lösungsmittel und ätzende Mittel.
  • Entspricht den FDA-Vorschriften für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt
  • Wird in einer Packung mit 100 Stück geliefert
Spezifikation
Anwendungen Verwendung in Klinik, Forschung und Industrie
Länge (angloamerikanisch) 5,12 in.
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Folie
Breite (metrisch) 130 mm
Länge (metrisch) 130 mm
Material Aluminium, Polyester
Dicke 1 mil