Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenlöffel mit langem Griff
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
1.23 bis 14.8 ml
14.8 ml
2.46 ml
4.93 ml
Abmessungen (L x B):
17,78 m (7 Zoll)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in.)
7 x 1 in. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 in. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 in. (17,78 x 4 cm)
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Für die Entnahme geringer Probemengen
- Der lange Griff reicht problemlos in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
- Minimiert den potenziellen Kontakt mit entnommenen Materialien
- Nicht-steriler Polypropylenkunststoff
- FDA-konforme Materialien; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 12/Pk. |
| Beschreibung | Sortiment: 3 von jeder Größe (0,25, 0,5, 1, 3 TL) |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.23 bis 14.8 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt, um kleine Mengen Probenmaterial aus Gläsern und Flaschen zu sammeln, minimiert die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit Probenmaterial |
| Mehr anzeigen |