Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Koaxiale Einsätze für NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 15378678
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15378678 50 mm 1 Stück
15368678 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15378678 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. 660000095
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestimmt die magnetische Empfindlichkeit und andere allgemeine Anwendungen. Der Bel-Art SP Scienceware™ Koaxialeinsatz für NMR-Probenröhrchen ist aus Pyrex™ Glas gefertigt und eignet sich daher ideal für Studien mit variablen Temperaturen.
  • Der obere Teil jedes Einsatzes passt genau in die dünnwandigen Präzisions-NMR-Röhrchen von Wilmad mit 5 mm Außendurchmesser.
  • Der Schaft wird innerhalb von 0,013 mm gerade gehalten.
  • Das Außenröhrchen muss je nach Magnetfeldstärke separat bestellt werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) NMR-Probenröhrchen Modelle 506-PP bis 535-PP
Länge (metrisch) 50 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Röhrchen-Einsatz
Beschreibung Innenraumvolumen: 60 μl; Äußeres Fassungsvermögen: 530 μl
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Enthält Äußere Rohrkappe und inneres Rohr mit Kappe.
Modell WGS-5BL