Beschreibung
- Bioprozessmedium mit hydrophiler Basismatrix
- Ligand: Sulfopropyl
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
- Ionenkapazität: 0.18 bis 0.25 mmol H+/ml Medium
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 13
- Zur Verwendung in Erfassungsschritten von Biomolekülen aus geklärten Ausgangsstoffen
- Erhältlich in 300-ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 300 ml |
| Stabilität | Nichtionische Detergenzien, 1 M NaOH, 6 M Guanidin-Hydrochlorid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für starke Kationenaustauscher mit großem Fassungsvermögen für die Beladung und chemischer Stabilität |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | SP Sepharose XL-Medien |
| Flussrate | 300 bis 500 cm/Stunde |
| Partikelgröße | 45 bis 165 μm |
| Ionenkapazität | 0.18 bis 0.25 mm H+/ml |
| Enthält | Analysezertifikat |
| Art des Ionenaustausches | Starker Kationenaustauscher |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SP Sepharose XL, 300 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.