Beschreibung
- Konvexe Rollen drücken organische Zellkulturen nicht zusammen und beschädigen sie nicht
- Pumpenkopf mit Kugellager
- Rollen aus Edelstahl und Polyamid
- Für Schläuche mit 2,5 mm Wandstärke
- Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 2,0 und 4.151 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 2,0 bis 4.151 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardanwendungen |
| Zur Verwendung mit | Einkanalpumpen |
| Schlauchgröße | 2,5 mm |
| Typ | Pumpenkopf |