Learn More
Heidolph™ SP Standard-Einkanal-Pumpenkopf
Artikelnummer. 10748021 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1,6 mm
2,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10748021 1,6 mm 1 Stück
10683391 2,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748021 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5234301000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für Standardanwendungen
  • Empfohlen für Standardanwendungen
  • Konvexe Rollen drücken organische Zellkulturen nicht zusammen und beschädigen sie nicht
  • Pumpenkopf mit Kugellager
  • Rollen aus Edelstahl und Polyamid
  • Je nach Antrieb und Schlauch liegt die Durchflussrate zwischen 2 und 4.151 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 2,0 bis 4.151 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardanwendungen
Zur Verwendung mit Einkanalpumpen
Schlauchgröße 1,6 mm
Typ Pumpenkopf