missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17268733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17268733 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17268733

Marke: Invitrogen™ PA5115954

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SP1.

SP1 is a transcription factor that can activate or repress transcription in response to physiological and pathological stimuli. Binds with high affinity to GC-rich motifs and regulates the expression of a large number of genes involved in a variety of processes such as cell growth, apoptosis, differentiation and immune responses. Highly regulated by post-translational modifications (phosphorylations, sumoylation, proteolytic cleavage, glycosylation and acetylation). Binds also the PDGFR-alpha G-box promoter. May have a role in modulating the cellular response to DNA damage. Implicated in chromatin remodeling. Plays a role in the recruitment of SMARCA4/BRG1 on the c-FOS promoter. Plays an essential role in the regulation of FE65 gene expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen SP1
Gen-Zugriffsnummer O89090, P08047, Q01714
Gen-Alias 1110003E12Rik; AA450830; AI845540; HGNC:11205; SP1; Sp1 transcription factor; Sp1-1; specificity protein 1; trans-acting transcription factor 1; transcription factor Sp1; TSFP1
Gensymbole SP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SP1(Accession P08047), corresponding to amino acid residues T427-P477.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20683, 24790, 6667
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.