Learn More
Edwards Vacuum™ VAKUUM-VENTIL/NEOPREN, KF-NW 10 MM NR. C331-05-000
Artikelnummer. 10451951
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
230 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
10451951 230 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10451951 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. C33105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.24 €
    147.00 € / 1 Stück
    Sparen 59.24 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Menge Je 1
Typ Nitrit-Diaphragma
Gewicht (metrisch) 230 g