Learn More
Edwards Vacuum™ SP16K-Nitrilmembran
Artikelnummer. 12955274
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
240 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch)
12955274 240 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12955274 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. C33205000
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrem robust und tolerant gegenüber „schmutzigen“ Systemen
  • Einfacher Betrieb
  • Visuelle Anzeige
  • Extrem robust und tolerant gegenüber “schmutzigen” Systemen
  • Leckdicht bis mehr als 10-6 mbar/s-1/8 x 10-7 Torr/s-1
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Menge Je 1
Typ Nitrit-Diaphragma
Gewicht (metrisch) 240 g