missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SP5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15939994
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15939994 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15939994

Marke: Invitrogen™ PA567329

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PDFLQVPYDPA LGSPSRLFHP WTADMPAHSP GALPPPHPSL GLTPQKTHLQ PSFGAAHELP LTPPADPSYP YEFSPVKM Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.

SP5 binds to GC boxes promoters elements. SP5 probable transcriptional activator that has a role in the coordination of changes in transcription required to generate pattern in the developing embryo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SP5
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen SP5
Gen-Zugriffsnummer Q6BEB4
Gen-Alias SP5; Sp5 transcription factor; trans-acting transcription factor 5; transcription factor Sp5
Gensymbole SP5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human SP5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107976).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 389058
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.